Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DACT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11837R-A647
BOSSBS-11837R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11837R-A647
Anti-DACT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Dapper3 is a 629 amino acid protein and mammalian homolog of the Xenopus laevis protein dapper. As a member of the dapper family, Dapper3 plays a role in postnatal brain development and contains a C-terminal PDZ-binding motif that facilitates interaction with the PDZ domains of DSH (Dishevelled) family proteins. As the predominant dapper family member found in adult brain, Dapper 3 localizes to hippocampus, Purkinje cell layer and every layer of the dorsal forebrain and cerebral cortex and is also found in the developing murine central nervous system. Dapper3 is also expressed in uterus, ventral somites, branchial arch mesenchyme, aortic sac, aortic arches, limb bud mesenchyme and craniofacical mesenchyme. Mapping to human chromosome 19q13.32, Dapper3 has been identified as a negative regulator of Wnt/beta-catenin signaling in colorectal cancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DACT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité