Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNTNP/FAM53A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11839R-A680
BOSSBS-11839R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11839R-A680
Anti-DNTNP/FAM53A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Dorsal neural-tube nuclear protein is a 398 amino acid nuclear protein. DNTNP is thought to play an important role in neural development by specifying dorsal cell fates within the neural tube. Widely expressed in the dorsal neural tube, DNTNP is most highly expressed in the dorsal regions of the midbrain, the hindbrain, the diencephalon, and the spinal neural tube and is expressed at lower levels in the branchial arches, the telencephalon, the heart, and somites of developing embryos. DNTNP is encoded by a gene located on chromosome 4 which contains many genes including the Huntingtin gene, which is found to encode an expanded glutamine tract in cases of Huntington's disease.

Type: Primary
Antigen: DNTNP/FAM53A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 255-340/398
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité