Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNTNP/FAM53A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11839R-HRP
BOSSBS-11839R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11839R-HRP
Anti-DNTNP/FAM53A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Dorsal neural-tube nuclear protein is a 398 amino acid nuclear protein. DNTNP is thought to play an important role in neural development by specifying dorsal cell fates within the neural tube. Widely expressed in the dorsal neural tube, DNTNP is most highly expressed in the dorsal regions of the midbrain, the hindbrain, the diencephalon, and the spinal neural tube and is expressed at lower levels in the branchial arches, the telencephalon, the heart, and somites of developing embryos. DNTNP is encoded by a gene located on chromosome 4 which contains many genes including the Huntingtin gene, which is found to encode an expanded glutamine tract in cases of Huntington's disease.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: DNTNP/FAM53A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité