Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FEZ2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11840R-A488
BOSSBS-11840R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11840R-A488
Anti-FEZ2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Zygin 2 is a 353 amino acid cytoplasmic protein that belongs to the zygin family. Zygin 2 is found as a difulfide-linked homodimer but may for heterodimers with FEZ1. the plasma membrane to the cytoplasm by activation of PKC zeta. PKC zeta also enhances zygin 1 interaction with UFD2 and polyubiquitination. Expressed mainly in brain, zygin 1 is a mammalian ortholog of Caenorhabditis elegans UNC-76 and is able to restore partial locomotion and axonal fasciculation to C. elegans UNC-76 mutants, which suggest a functional role in axonal outgrowth. As component of the network of molecules that regulate cellular morphology and axon guidance machinery, zygin 1 may also be involved in microtubule associated transport and transcriptional regulation. Mutations in the gene encoding zygin 1 may be linked to the pathogenesis of schizophrenia. Zygin 1 exists as two alternatively spliced isoforms that are designated isoform long and isoform short.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FEZ2/Zygin2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité