Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDF6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11843R-FITC
BOSSBS-11843R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11843R-FITC
Anti-GDF6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Growth/differentiation factors (GDFs) are members of the TGF superfamily (1,2). Members of the TGF superfamily are involved in embryonic development and adult tissue homeostasis (1). GDF-1 expression is almost exclusively restricted to the central nervous system and mediates cell differentiation events during embryonic development (3). Neither GDF-3 (Vgr-2) nor GDF-9 contains the conserved cysteine residue which is found in most other TGF superfamily members. GDF-3 is detectable in bone marrow, spleen, thymus and adipose tissue, whereas GDF-9 has only been detected in ovary (4). GDF-5 (also designated CDMP-1) has been shown to induce activation of plasminogen activator, thereby inducing angiogenesis. It is predominantly expressed in long bones during fetal embryonic development and is involved in bone formation. (5). GDF-5 mutations have been identified in mice with the mutation brachypodism (bp), a mutation which affects the length and number of bones in limbs (6). GDF-6 and GDF-7 are closely related to GDF-5 (6). GDF-8 has been shown to be a negative regulator of skeletal muscle mass (1).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GDF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité