Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GEFT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11844R-CY5
BOSSBS-11844R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11844R-CY5
Anti-GEFT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
GEFT is a 580 amino acid cytoplasmic protein that is highly expressed in excitable tissues such as brain, heart and muscle, and weakly expressed in small intestine, colon, liver, placenta and lung. GEFT may play a role in actin cytoskeleton reorganization in different tissues since its activation induces formation of actin stress fibers. GEFT works as a guanine nucleotide exchange factor for the Rho family of small GTPases and links specifically to G alpha q/11-coupled receptors in Rho A activation. GEFT is an important regulator of processes involved in axon and dendrite formation. Involved in skeletal myogenesis, GEFT seems to be an exchange factor primarily for Rac 1 in neurons. Existing as two alternatively spliced variants, GEFT contains a DH (DBL-homology) domain and a PH domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GEFT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité