Anti-GPM6B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-11847R-A488
BOSSBS-11847R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11847R-A488
Anti-GPM6B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
GPM6B belongs to the myelin proteolipid protein family and is implicated in neural development. It is expressed in neurons and glia; cerebellar Bergmann glia, in glia within white matter tracts of the cerebellum and cerebrum, and in embryonic dorsal root ganglia.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GPM6B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité