Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GBX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11849R-A555
BOSSBS-11849R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11849R-A555
Anti-GBX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The isthmic organizer signals at the mid/hindbrain boundary (MHB) regulate the development and differentiation of the vertebrate caudal midbrain and the anterior hindbrain. The MHB forms at the boundary of expression between homeobox genes Gbx2 and Otx2. Gbx2 and Otx2 play distinct, essential roles in MHB positioning and development. During development, the GBX2 gene is expressed in the anterior hindbrain. Specifically, Gbx2 negatively regulates Otx2 expression along the anterior-posterior axis; Gbx2(-) mutants demonstrate an expanded Otx2 domain. During development, the GBX2 gene is expressed in the anterior hindbrain. Gbx2 is expressed in the adult brain, spleen and female genital tract. The GBX2 gene is over-expressed in human prostate cancer cell lines (TSU-prl, PC3, DU145 and LNCaP). Furthermore, downregulation of Gbx2 expression restricts tumorigenicity in human prostate cancer cell lines, which suggests that Gbx2 expression may be required for growth of malignant prostate cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Gbx2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité