Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAF6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1184R-A647
BOSSBS-1184R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1184R-A647
Anti-TRAF6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
E3 ubiquitin ligase that, together with UBE2N and UBE2V1, mediates the synthesis of 'Lys-63'-linked-polyubiquitin chains conjugated to proteins, such as IKBKG, IRAK1, AKT1 and AKT2. Also mediates ubiquitination of free/unanchored polyubiquitin chain that leads to MAP3K7 activation (By similarity). Leads to the activation of NF-kappa-B and JUN. May be essential for the formation of functional osteoclasts. Seems to also play a role in dendritic cells (DCs) maturation and/or activation. Represses c-Myb-mediated transactivation, in B-lymphocytes. Adapter protein that seems to play a role in signal transduction initiated via TNF receptor, IL-1 receptor and IL-17 receptor. Regulates osteoclast differentiation by mediating the activation of adapter protein complex 1 (AP-1) and NF-kappa-B, in response to RANK-L stimulation. Together with MAP3K8, mediates CD40 signals that activate ERK in B-cells and macrophages, and thus may play a role in the regulation of immunoglobulin production.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRAF6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité