Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11853R-CY7
BOSSBS-11853R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11853R-CY7
Anti-HMX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The homeobox DNA-binding domain is a 60 amino acid motif that is conserved among many species and functions to bind DNA via a helix-turn-helix structure, thereby playing a role in transcriptional regulation and the control of gene expression. HMX2 (H6 family homeobox 2), also known as H6L or Nkx5-2, is a 273 amino acid nuclear protein that belongs to the HMX homeobox family and contains one homeobox DNA-binding domain. HMX2 functions as a transcription factor that assists in specification of neuronal cell types and is essential for proper development of hypothalamus and inner ear. Hemizygous deletions of the gene encoding HMX2 are thought to lead to vestibular dysfunction, inner ear malformations and congenital sensorineural hearing loss.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HMX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité