Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL1RAPL2/IL-1R9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11855R-A680
BOSSBS-11855R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11855R-A680
Anti-IL1RAPL2/IL-1R9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
IL-1R9 is a member of the interleukin-1/Toll-like receptor family expressed in fetal brain. It is a single pass transmembrane protein with a highly conserved cytoplasmic region that is slightly longer than that of other family members. IL-1R9 is highly homologous to IL-1R8 and the IL-1 accessory protein receptor chains. The genes encoding IL-1R9 and IL-1R8 are both found on the X-chromosome in the region associated with X-linked non-syndromic mental retardation. Unlike other family members, IL-1R9 and IL-1R8 do not activate NF-kB.

Type: Primary
Antigen: IL1RAPL2/IL-1R9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 111-200/686
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité