Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JARID2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11860R
BOSSBS-11860REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11860R
Anti-JARID2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Regulator of histone methyltransferase complexes that plays an essential role in embryonic development, including heart and liver development, neural tube fusion process and hematopoiesis. Acts by modulating histone methyltransferase activity and promoting the recruitment of histone methyltransferase complexes to their target genes. Binds DNA and mediates the recruitment of the PRC2 complex to target genes in embryonic stem cells. Does not have histone demethylase activity but regulates activity of various histone methyltransferase complexes. In embryonic stem cells, it associates with the PRC2 complex and inhibits trimethylation of 'Lys-27' of histone H3 (H3K27me3) by the PRC2 complex, thereby playing a key role in differentiation of embryonic stem cells and normal development. In cardiac cells, it is required to repress expression of cyclin-D1 (CCND1) by activating methylation of 'Lys-9' of histone H3 (H3K9me) by the GLP1/EHMT1 and G9a/EHMT2 histone methyltransferases. Also acts as a transcriptional repressor of ANF via its interaction with GATA4 and NKX2-5. Participates in the negative regulation of cell proliferation signaling.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: JARID2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité