Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KALRN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11861R-A488
BOSSBS-11861R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11861R-A488
Anti-KALRN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
HAP1 (huntingtin-associated protein 1) binds to huntingtin (1). Huntingtin is a protein that contains a polyglutamine region and when the number of glutamine repeats exceeds 35, the gene encodes a version of huntingtin that leads to Huntington’s disease (HD) (2,3). The ability of HAP1 to bind to huntingtin is enhanced by an expanded polyglutamine repeat region (1). HAP1 shows neuronal localization and moves with huntingtin in nerve fibers (4,5). HAP1 is primarily expressed in brain tissue, with greater expression in the olfactory bulb and brain stem (1). Mouse HAP1 is localized to membrane-bound organelles including large endosomes, tubulovesicular structures and budding vesicles in neurons (6). Duo, also designated huntingtin-associated protein interacting protein or HAPIP, binds Huntingtin-associated protein 1 (HAP1) and may have a role in vesicle trafficking and cytoskeletal function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KALRN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité