Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DYX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11862R-CY3
BOSSBS-11862R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11862R-CY3
Anti-DYX2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
DYX2 is a 1072 amino acid single-pass transmembrane protein that contains one MANSC domain and two PKD (Polycystic Kidney Disease) domains, which are usually found in the extracellular regions of proteins and are involved in protein-protein interactions. In DYX2, it is likely that its PKD domains mediate the interaction between neurons and glial fibers during neuronal migration. When overexpressed, this plasma membrane protein colocalizes with EEA1 (early endosome antigen 1) in large intracellular vesicles, suggesting that it is endocytosed and recycled. DYX2 is highly expressed in brain cortex, cerebellum, amygdala, putamen and hippocampus. Defects in the gene encoding DYX2 may be the cause of dyslexia type 2, a relatively common disorder that is characterized by reading performance impairment in the absence of sensory or neurologic disability. There are three isoforms of DYX2 that are produced as a result of alternative splicing events

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DYX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité