Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHTN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11863R-CY3
BOSSBS-11863R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11863R-CY3
Anti-SHTN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Shootin1 is a 631 amino acid protein that belongs to the shootin family. The shootin1 protein contains three coiled-coil domains, a proline-rich region and interacts with RUFY3. Shootin1 is involved in the generation of internal asymmetric signals required for neuronal polarization. The shootin1 protein acts upstream of PI3K (phosphoinositide 3-kinase), by being required for spatially localized PI3K activity. By accumulating asymmetrically in a single neurite before polarization, shootin1 leads to axon induction for polarization, additionally the absence of shootin1 from the nascent axon's siblings by competition prevents the formation of surplus axons. Existing as seven alternatively spliced isoforms, the shootin1 gene is conserved in chimpanzee, dog, mouse, rat, chicken and zebrafish, and maps to human chromosome 10q25.3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Shootin/KIAA1598
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité