Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIRREL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11864R-CY7
BOSSBS-11864R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11864R-CY7
Anti-KIRREL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
NEPH2 is a 778 amino acid single-pass type I membrane protein that belongs to the nephrin-like protein family and immunoglobulin superfamily. Expressed in both fetal and adult brain, as well as podocytes of kidney glomeruli, NEPH2 contains five Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains and is thought to plaly a role in the hematopoetic supportive capacity of stroma cells. NEPH2 undergoes alternative splicing to produce two isoforms and contains a C-terminal cytoplasmic domain which it uses to interact with Podocin, a podocyte protein involved in ultrafiltration. Defects in the gene encoding NEPH2 are associated with mental retardation autosomal dominant type 4 (MRD4).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KIRREL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité