Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLF7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11865R
BOSSBS-11865REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11865R
Anti-KLF7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KLF7 is a transcriptional activator that belongs to the Krüppel C2H2-type zinc finger protein family. KLF7 targets promotor regions bearing CACCC elements in order to regulate transcription. It is believed that KLF7 is an important element for regulation of differentiation and the development of nervous systems. Specifically, increased expression of KLF7 is associated with neuronal precursors exiting the cell cycle and beginning to differentiate. Overexpression of KLF7 can lead to cell cycle arrest and a decrease in DNA synthesis. Also, KLF7 is thought to regulate the expression of Trk A, the receptor for nerve growth factor, which is required for the normal growth and maturation of neurons. KLF7 is a widely expressed protein with highest expression found in brain and nervous tissue.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: KLF7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité