Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LBX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11867R
BOSSBS-11867REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11867R
Anti-LBX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The human homolog of the Drosophila lady bird late gene, LBX1, is specifically expressed in the developing central nervous system and musculoskeletal system. The LBX1 gene has a restrictive expression pattern in the dorsal portion of the mantle of the spinal cord and the hindbrain of the CNS. In the developing mouse and chicken musculoskeletal system, Lbx1 is expressed in migrating limb muscle precursor cells. In addition, Lbx1 may regulate migratory patterns of limb muscle cell precursors and may be essential to dorsal identification of forelimb muscles.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LBX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité