Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LECT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11869R-A750
BOSSBS-11869R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11869R-A750
Anti-LECT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Leukocyte cell-derived chemotaxin 2 (LECT2) is a secreted protein with a neutrophil chemotactic activity. LECT2 is highly expressed in liver and shows diffuse immunostaining within the cytoplasm of hepatocytes. The LECT2 protein consists of 133 amino acids and three intramolecular disulfide bonds, and homologues of LECT2 have been widely identified in many vertebrates. LECT2 has a multifunctional role that extends from cell growth, differentiation, damage/repair process and carcinogenesis to autoimmune diseases. LECT2 expression is specifically induced in liver by catenin Signalling. Serum LECT2 levels have been shown to increase in response to liver recovery, suggesting LECT2 may be used as a prognostic indicator.

Type: Primary
Antigen: LECT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-151/151
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité