Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-LHX5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11870R-FITC
BOSSBS-11870R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11870R-FITC
Anti-LHX5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
During development, genetically distinct subtypes of motor neurons express unique combinations of LIM-type homeodomain factors, which regulate cell migration and guide motor axons to establish the fidelity of a binary choice in axonal trajectory. The LIM gene family encodes a set of gene products, which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. At least 40 members of this family have been identified in vertebrates and invertebrates, and are distributed into 4 groups according to the number of LIM domains and to the presence of homeodomains and kinase domains. The human LHX5 gene maps to chromosome 12q23-q24 and encodes a 402 amino acid protein. The hippocampus contains the neural circuitry, which is crucial for cognitive functions such as learning and memory. LHX5 regulates precursor cell proliferation and neuronal differentiation and migration during hippocampal development.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LHX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité