Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIMK1 + LIMK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11871R-CY7
BOSSBS-11871R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11871R-CY7
Anti-LIMK1 + LIMK2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
LIMK 1 and 2 likely regulate aspects of the cytoskeleton, through control of the organization of actin filaments. They can phosphorylate an actin-binding protein, cofilin which binds to actin monomers and polymers and promotes the disassembly of actin filament.The phosphorylation of cofilin via LIMK inactivates this potential. LIMK1 is highly active in the brain and spinal chord, where it is believed to be involved in the development of nerve cells whilst LIMK2 is ubiquitously expressed in many adult tissues. LIMK1 may play an important role in areas of the brain that are responsible for processing visual-spatial information (visuospatial constructive cognition). These parts of the brain are important for visualizing an object as a set of parts and performing tasks such as writing, drawing, constructing models, and assembling puzzles. LIMK1 is specifically stimulated by Rac, one of the Rho family proteins, while LIMK2 activity is activated under the control of other Rho family members, Rho and Cdc42, suggesting that two distinct pathways exist in the Rho family driven actin cytoskeleton dynamics.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LIMK1 + LIMK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité