Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIN7C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11872R-A647
BOSSBS-11872R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11872R-A647
Anti-LIN7C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Velis are a family of small synaptic proteins that interact with other proteins at the post-synaptic density (PSD) of neuronal synapses. Velis contain the PDZ motif involved in recruiting cell adhesion molecules, receptors, and channels. Veli1 (also designated Lin-7A and MALS-1), Veli2 (also designated Lin-7B and MALS-2), and Veli3 (also designated Lin-7C and MALS-3) are mammalian homologs of C. elegans LIN-7. Veli proteins are ubiquitously expressed with high expression in brain, liver, and testis. Velis are localized at the synaptic junctions in neurons. Velis bind to CASK, a neurexin-binding protein highly concentrated in synapses, and Mint1, a binding partner with a vesicle trafficking protein.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LIN7C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité