Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LINGO4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11873R-HRP
BOSSBS-11873R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11873R-HRP
Anti-LINGO4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Lingo-4 is a 593 amino acid single-pass type I membrane protein that contains eleven LRR (leucine-rich) repeats, one Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain, one LRRCT domain and one LRRNT domain. The gene that encodes Lingo-4 consists of approximately 5,891 bases and maps to human chromosome 1q21.3. Comprising nearly 8% of the human genome, chromosome 1 spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes and houses a large number of disease-associated genes, including those that are involved in familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinson’s disease, Gaucher disease, schizophrenia and Usher syndrome.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: LINGO4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité