Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Anti-LMCD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11874R
BOSSBS-11874REA 725 EUR InStock
BOSSBS-11874R
Anti-LMCD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcriptional cofactor that restricts GATA6 function by inhibiting DNA-binding, resulting in repression of GATA6 transcriptional activation of downstream target genes. Represses GATA6-mediated trans activation of lung- and cardiac tissue-specific promoters. Inhibits DNA-binding by GATA4 and GATA1 to the cTNC promoter (By similarity). Plays a critical role in the development of cardiac hypertrophy via activation of calcineurin/nuclear factor of activated T cells signaling pathway.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LMCD1
Clonality: Polyclonal
More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..