Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LPPR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11875R-A488
BOSSBS-11875R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11875R-A488
Anti-LPPR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Phosphatidate phosphatases are a family of integral membrane glycoproteins that dephosphorylate a variety of lipid phosphates and play a role in signal transduction via the phospholipase D pathway. PAP-2 proteins function independently of Mg2+ and are insensitive to NEM (N-ethylmaleimide) inhibition. The lipid phosphates degraded by this family include ceramide 1-phosphate (C1P), sphingosine 1-phosphate (S1P), phosphatidic acid (PA) and lysophosphatidic acid (LPA). LPPR4 (lipid phosphate phosphatase-related protein type 4), also known as LPR4, PHP1, PRG1 or PRG-1, is a 763 amino acid multi-pass membrane protein that belongs to the PA-phosphatase related phosphoesterase family. Exclusively expressed in neurons, LPPR4 hydrolyzes lysophosphatidic acid (LPA) and facilitates axonal outgrowth during development and regenerative sprouting. LPPR4 exists as two alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene located on human chromosome 1p21.2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LPPR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité