Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRTM4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11878R-A750
BOSSBS-11878R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11878R-A750
Anti-LRRTM4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The leucine-rich (LRR) repeat is a 20 to 30 amino acid motif that forms a hydrophobic / horseshoe fold, allowing it to accommodate several leucine residues within a tightly packed core. All LRR repeats contain a variable segment and a highly conserved segment, the latter of which accounts for 11 or 12 residues of the entire LRR motif. The LRRTM protein family plays a role in the regulation of various cellular events during nervous system development. Localizing predominantly to the nervous system, LRRTM family members are known to exhibit synaptogenic activity. LRRTM4 (leucine-rich repeat transmembrane neuronal protein 4) is a 590 amino acid member of the LRRTM protein family. Expressed in neuronal tissues, LRRTM4 may play a role in the development and maintenance of the vertebrate nervous system. A single-pass type I membrane protein, LRRTM4 contains 10 LRR repeats. LRRTM4 is expressed as two isoforms produced by alternative splicing.

Type: Primary
Antigen: LRRTM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 135-250/590
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité