Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LGI3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11879R-CY7
BOSSBS-11879R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11879R-CY7
Anti-LGI3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The leucine-rich (LRR) repeat is a 20-30 amino acid motif that forms a hydrophobic å/∫ horseshoe fold, allowing it to accommodate several leucine residues within a tightly packed core. All LRR repeats contain a variable segment and a highly conserved segment, the latter of which accounts for 11 or 12 residues of the entire LRR motif. Leucine-rich glioma-inactivated protein 3 (LGI3), also known as LGI1-like protein 4 (LGIL4) or leucine-rich repeat LGI family member 3, is a 548 amino acid secretory protein. LGI3 contains five LRR repeats and seven EAR repeats. Widely expressed, with highest levels in brain and lung, LGI3 has been shown to colocalize with endocytosis-associated proteins, lipid raft markers, and Syntaxin. The gene encoding LGI3 maps to chromosome 8p21.3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LGI3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité