Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAGOH Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11882R
BOSSBS-11882REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11882R
Anti-MAGOH Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MAGOH, the human homolog of Drosophila mago nashi, is required for embryo development. MAGOH is ubiquitously expressed in adult tissues. It has an unusual structure consiting of an extremely flat, six-stranded anti-parallel β sheet packed next to two helices. MAGOH interacts with the Y14 protein to form a complex that plays a crucial role in postsplicing processing (including nuclear export and cytoplasmic localization of the mRNA) and in the nonsense-mediated mRNA decay (NMD) surveillance process. The MAGOH-Y14 complex remains persistently associated in the same position on the mRNA after its export to the cytoplasm and requires translation of the mRNA for removal. This complex may illustrate the mechanism of the pre-mRNA splicing machinery for forming a stable exon-exon junction complex-mRNA at splice junctions.

  • WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MAGOH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité