Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP3K4/MEK kinase-4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11883R-A680
BOSSBS-11883R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11883R-A680
Anti-MAP3K4/MEK kinase-4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Mitogen-activated protein (MAP) kinase cascades are activated by various extracellular stimuli including growth factors. The MEK kinases (also designated MAP kinase kinases, MKKKs, MAP3Ks or MEKKs) phosphorylate and thereby activate the MEKs (also called MAP kinase kinases or MKKs), including ERK, JNK and p38. These activated MEKs in turn phosphorylate and activate the MAP kinases. The MEK kinases include Raf-1, Raf-B, Mos, MEK kinase-1, MEK kinase-2, MEK kinase-3, MEK kinase-4, ASK 1 (MEK kinase-5) and MAP3K6 (MEK kinase-6). MEK kinase-1 has been shown to phosphorylate MEK-1 via Raf-independent pathway. Evidence suggests that MEK-3 is preferentially activated by MEK kinase-3 and that MEK-4 is activated by both MEK kinase-2 and MEK kinase-3. MEK kinase-4 has been shown to specifically activate the JNK path-way. ASK1 activates both MEK-4 and MEK-3/MEK-6 pathways.

Type: Primary
Antigen: MAP3K4/MEK kinase-4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 1351-1450/1608
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité