Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MATH2/NEUROD6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11884R-FITC
BOSSBS-11884R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11884R-FITC
Anti-MATH2/NEUROD6 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The Drosophila atonal gene produces a protein with basic helix loop helix (bHLH) domains that plays an essential role in the development of the Drosophila nervous system. Mammalian atonal homolog 2 (MATH-2) is a helix-loop-helix (HLH) transcription factor that is structurally homologous to the product of Drosophila atonal gene. MATH-2 is a 337 amino acid protein with an atonal-related basic HLH domain. In mice, expression of MATH-2 takes place by embryonic day 11.5 and initially localizes to the wall of brain vesicles and in the spinal cord. It is expressed in the cortical plate and the mantle layer in the developing central nervous system, and is limited to the nervous system in adults. Adult mouse cerebrums produce a high level of MATH-2 RNA with lower levels in other neuronal tissues. Research studies suggest that MATH-2 may function as a trans-acting factor involved in the development and maintenance of the mammalian nervous system.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MATH2/NEUROD6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité