Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MEIS1 + MEIS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11885R-A750
BOSSBS-11885R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11885R-A750
Anti-MEIS1 + MEIS2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
MEIS1 acts as a transcriptional regulator of PAX6. Acts as a transcriptional activator of PF4 in complex with PBX1 or PBX2. Required for hematopoiesis, megakaryocyte lineage development and vascular patterning. May function as a cofactor for HOXA7 and HOXA9 in the induction of myeloid leukaemias. MEIS2 is involved in transcriptional regulation. Binds to HOX or PBX proteins to form dimers, or to a DNA-bound dimer of PBX and HOX proteins and thought to have a role in stabilisation of the homeoprotein-DNA complex. Isoform 3 is required for the activity of a PDX1:PBX1b:MEIS2b complex in pancreatic acinar cells involved in the transcriptional activation of the ELA1 enhancer; the complex binds to the enhancer B element and cooperates with the transcription factor 1 complex (PTF1) bound to the enhancer A element; MEIS2 is not involved in complex DNA-binding. Probably in complex with PBX1, is involved in transcriptional regulation by KLF4. Isoform 3 and isoform 4 can bind to a EPHA8 promoter sequence containing the DNA motif 5'-CGGTCA-3'; in cooperation with a PBX protein (such as PBX2) is proposed to be involved in the transcriptional activation of EPHA8 in the developing midbrain. May be involved in regulation of myeloid differentiation. Can bind to the DNA sequence 5'-TGACAG-3'in the activator ACT sequence of the D(1A) dopamine receptor (DRD1) promoter and activate DRD1 transcription; isoform 5 cannot activate DRD1 transcription.

Type: Primary
Antigen: MEIS1 + MEIS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 61-170/477
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité