Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-MEIS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11889R-A647
BOSSBS-11889R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11889R-A647
Anti-MEIS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Hox, Pbx and Meis families of transcription factors form heteromeric complexes and bind DNA through specific homeobox domains. Hox proteins are involved in regulating tissue patterning during development, and are also expressed in lineage- and stage-specific patterns during adult hematopoietic differentiation and in leukemias. The Hox proteins, which include paralog groups 1-10, have a low intrinsic binding affinity for DNA and are instead associated into cooperative DNA binding complexes with Pbx or the Pbx- related Meis proteins, which result in an enhanced Hox-DNA binding affinity and an increased selectivity for the binding site. Both Meis1 and Meis2 (also known as Meis-related gene 1 or Mrg1) are members of the TALE (“three amino acid loop extension”) family of homeodomain-containing proteins. In addition to binding with Hox proteins, Meis1 also forms heterodimers with the ubiquitously expressed Pbx proteins, including Pbx1, Pbx2 and Pbx3, and these complexes contain distinct DNA-binding specificities. Like Hox and Pbx proteins, Meis1 is implicated in oncogenesis, as it is overexpressed as a result of adjacent retroviral insertion in BHX-2 myeloid leukemias. Two Meis-related proteins, Meis2 and Meis3 (also designated Mrg1 and Mrg2, respectively), possess largely similar sequence identity with Meis1 and are expressed in normal tissues and myeloid leukemias. In the pancreas, Meis2 preferentially associates with Pbx1, and together they associate with the pancreas-specific homeodomain factor, Pdx1, to repress Pdx1-induced transcriptional activation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MEIS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité