Anti-NEURL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-11897R-CY3
BOSSBS-11897R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11897R-CY3
Anti-NEURL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
NEURL is involved in the determination of cell fate in the neurogenic region of the embryo and plays a role in the determination of cell fate in the central nervous system. NEURL may act as a tumor suppressor whose inactivation could be associated with malignant progression of astrocytic tumors.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: NEURL/RNF67
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité