Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFIA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11898R-A488
BOSSBS-11898R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11898R-A488
Anti-NFIA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
NF-1, also designated CTF, consists of a family of CCAAT box binding proteins that stimulate DNA replication and activate transcription. Analysis of human NF-1 messenger RNA has revealed two forms of the NF-1 protein arising from an alternate splicing of a single NF-1 gene. NF-1 binds its consensus DNA element as a homodimer via an amino-terminal DNA binding domain, and activates transcription through a putatively novel, proline-rich, carboxy terminal transactivation domain. The NF-1 protein has been shown to recognize and bind the adenovirus type 2 promoter and activate transcription of herpes simplex virus thymidine kinase genes. The NF-1 consensus element has been found in the upstream promoter region of myriad eukaryotic genes, including that of Ha-Ras, alpha-globin, HSP 70, GRP 78, Histone H1, myelin basic protein and in the Xenopus laevis vitellogenin gene promoter.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NFIA/NF-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité