Anti-GAST Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-1189R-A350
BOSSBS-1189R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1189R-A350
Anti-GAST Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Gastrin stimulates the stomach mucosa to produce and secrete hydrochloric acid and the pancreas to secrete its digestive enzymes. It also stimulates smooth muscle contraction and increases blood circulation and water secretion in the stomach and intestine.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: Gastrin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité