Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAST Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1189R-CY3
BOSSBS-1189R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1189R-CY3
Anti-GAST Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Gastrin stimulates the stomach mucosa to produce and secrete hydrochloric acid and the pancreas to secrete its digestive enzymes. It also stimulates smooth muscle contraction and increases blood circulation and water secretion in the stomach and intestine.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Gastrin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité