Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NHLH1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11901R-HRP
BOSSBS-11901R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11901R-HRP
Anti-NHLH1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The helix-loop-helix (HLH) structures are known motifs commonly found in membrane-active and DNA-binding proteins. The helix-loop-helix proteins HEN1 and HEN2 are DNA-binding proteins that may be involved in cell-type determination in the early nervous system. Studies of expression in normal tissues have demonstrated expression of NHLH1/NSCL-1 and NHLH2/NSCL-2, the genes encoding HEN1 and HEN2, in the developing central and peripheral nervous system, specifically in developing neurons.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NHLH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité