Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NME4/nm23-H4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11902R-A750
BOSSBS-11902R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11902R-A750
Anti-NME4/nm23-H4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The nm23 gene (Metastasis inhibition factor nm23), a potential suppressor of metastasis, is expressed at a much lower level in highly metastatic cells than in cells with lower metastatic potential. Based on sequence analysis, nm23, also designated nucleoside diphosphate kinase A (NDK A) or tumour metastatic process-associated protein, appears to be highly related to nucleotide diphosphate kinases (NDP). NDP kinases A and B are identical to two isotypes of human nm23 homologs, nm23-H1 and nm23-H2, respectively. nm23-H2 is also identical in sequence to PuF, a transcription factor that binds to nuclease-hypersensitive elements at positions 142 to 115 of the human c-Myc promoter. nm23-H3 and nm23-H4 are important for the synthesis of nucleoside triphosphates and may play a role in apoptosis induction and hematopoiesis. nm23-H4 localizes to the mitochondrial intermembrane space and is widely expressed, with higher levels detected in prostate, heart, liver, small intestine, and skeletal muscle tissues. Low amounts of nm23-H4 are observed in the brain and in blood leukocytes.

Type: Primary
Antigen: NME4/nm23-H4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/187
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité