Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11903R-A750
BOSSBS-11903R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11903R-A750
Anti-NOR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Nur77 (also designated NGFI-B), Nurr1 (Nur-related factor 1), and NOR-1 (neuron-derived orphan receptor 1) constitute the NGFI-B subfamily within the nuclear receptor superfamily. Ligands for these protein have not been identified, and, therefore, they are designated orphan nuclear receptors. Genes of the NGFI-B subfamily are classified as immediate-early genes, which are induced rapidly, but transiently, in response to a variety of stimuli. They have been implicated in cell proliferation, differentiation, and apoptosis. The human NOR-1 gene maps to chromosome 9q, and encodes a protein which is expressed in heart, skeletal muscle, thymus, and spleen as well as in brain, where it is developmentally regulated. There-fore, NOR-1 may be involved in regulating neural differentiation. The NOR-1 gene also undergoes chromosomal translocation with the EWS gene to produce a protein thought to affect pre-mRNA splicing.

Type: Primary
Antigen: NOR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 521-626/626
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité