Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPAS3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11905R
BOSSBS-11905REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11905R
Anti-NPAS3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Per-Arnt-Sim (PAS) domain is a 270 amino acid motif that mediates associations among various PAS family transcription factors. The PAS family contains neuronal specific transcription factors known as NPAS1, NPAS2 and NPAS3, which are involved the development and maintenance of learning and memory pathways. NPAS1 regulates erythropoietin expression in developing brain. NPAS2, also designated PAS 4/MOP4, associates with MOP3 to activate transcription. NPAS3, which localizes to the nucleus and is ubiquitously expressed in the adult brain, may be involved in neurogenesis and may control regulatory pathways relevant to psychotic illness and to schizophrenia. It regulates tracheal cell fates in the embryo and is necessary for the development of the posterior spiracles and the salivary gland duct. NPAS3 contains 1 basic helix-loop-helix (bHLH) domain, 1 PAC (PAS-associated C-terminal) domain, and 2 PAS (PER-ARNT-SIM) domains. Efficient DNA binding by NPAS2 requires dimerization with another bHLH protein.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: NPAS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité