Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABCB9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11907R-A680
BOSSBS-11907R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11907R-A680
Anti-ABCB9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
ATP-binding cassette (ABC) transporters are an evolutionarily conserved family of widely-expressed proteins that use ATP hydrolysis to catalyse the transport of various molecules across extracellular and intracellular membranes. As the largest family of transmembrane proteins, ABC genes comprise several subfamilies (ABC1, ABCA, ABCE, ABCF, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20 and White (also known as ABCG)). In bacteria, ABC transporters are used to import compounds that cannot be obtained by diffusion. Eukaryotic ABC transporters are largely responsible for trafficking hydrophobic compounds either within the cell as part of a metabolic process or outside the cell for transport to other organs, or for secretion from the body. ABCB9 (also designated Transporter associated with antigen processing (TAP)-like or TAPL) forms a homodimer, which is localised in lysosomes. It functions as an ATP-dependent peptide transporter that shows a broad peptide specificity ranging from 6-mer up to 59-mer peptides. ABCB9 transports these peptides with low affinity but high efficiency.

Type: Primary
Antigen: ABCB9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 321-420/766
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité