Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACBD3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11910R-HRP
BOSSBS-11910R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11910R-HRP
Anti-ACBD3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
ACBD3 (acyl-CoA-binding domain-containing protein 3), also known as GCP60 (Golgi resident protein GCP60), GOCAP1, PAP7 or GOLPH1, is a Golgi apparatus membrane protein that contains one ACB (acyl-CoA-binding) domain and one GOLD (Golgi dynamics) domain which is essential for its interaction with other proteins. Expressed ubiquitously with highest expression in ovary and testis, ACBD3 is responsible for maintaining Golgi structure and, through binding to Giantin (golgin subfamily B member 1), functions to mediate protein transport between the Golgi and the endoplasmic reticulum (ER). Changes in the subcellular location of ACBD3 trigger signaling cascades within the Golgi that regulate cell fate and cell cycle progression. Additionally, ACBD3 is thought to act as a peripheral-type benzodiazepine receptor-associated protein, possibly playing a role in hormonal regulation and steroid formation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ACBD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité