Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neuro D2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11918R
BOSSBS-11918REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11918R
Anti-Neuro D2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Members of the myogenic determination family are basic helix-loop-helix (bHLH) proteins that can be separated into two classes, both of which work together to activate DNA transcription. Class A proteins include the ubiquitously expressed E-box binding factors, namely E2A, ITF-2 and HEB, while class B proteins, such as MyoD, myogenin and Neuro D (BETA2), are transiently expressed and exhibit a much more limited tissue distribution. Working in opposition to these positively acting factors are a specialized group of basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors that function as dominant negative regulators and are involved in cell lineage determination and differentiation. Neuro D2 (neurogenic differentiation 2), also known as NDRF, NEUROD2 or bHLHa1, is a 382 amino acid nuclear protein that contains one bHLH domain and functions to induce neurogenic differentiation, playing an important role in the maintenance and determination of cell fate.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: Neuro D2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité