Anti-OTP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-11920R-CY3
BOSSBS-11920R-CY3EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-11920R-CY3
Anti-OTP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Homeodomain (HD) genes are helix-turn-helix transcription factors that play key roles in the specification of cell fates. OTP (orthopedia homeobox) is a 325 amino acid nuclear protein belonging to the paired homeobox family and Bicoid subfamily. OTP is expressed in neurons, which give rise to the paraventricular (PVN), supraoptic (SON), anterior periventricular (aPV) and arcuate (ARN) nuclei. Containing a homeobox DNA-binding domain and a OAR domain, OTP is suggested to be involved in the differentiation of hypothalamic neuroendocrine cells. At early embryonic stages in mice, the expressionMore Product Information
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-11920R-CY3
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité