Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PNMA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11926R-A350
BOSSBS-11926R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11926R-A350
Anti-PNMA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Paraneoplastic neurological disorders (PNDs) are rare syndromes that are caused by, or associated with, an underlying neoplasm. The most common neoplasm among young male patients is testicular cancer, but the leading cause among other patients is lung cancer. Most PNDs are caused by an immune response against onconeural antigens, causing progressive neurological damage. The paraneoplastic antigen MA family contains three known members: MA1, MA2 and MA3. MA1, also designated neuron- and testis-specific protein 1, is a nucleolar protein in normal cells but localizes to the cytoplasm of tumor cells. MA2, also designated onconeuronal antigen MA2, is a nucleolar protein expressed in brain and testis. MA3 is highly expressed in brain and testis and is expressed at low levels in heart, trachea and kidney.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PNMA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité