Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COL2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11929R-HRP
BOSSBS-11929R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-11929R-HRP
Anti-COL2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Collagens are highly conserved throughout evolution and are characterized by an uninterrupted "Glycine-X-Y" triplet repeat that is a necessary part of the triple helical structure. For these reasons it is often extremely difficult to generate with specificities to collagens. The development of type specific is dependent on NON DENATURED three dimensional epitopes. This may result in diminished reactivity of some with denatured collagen or formalin fixed, paraffin embedded tissues. Type II collagen is a fibrillar collagen found in cartilage and the vitreous humor of the eye. Collagen type II is essential for the normal embryonic development of the skeleton, for linear growth and for the ability of cartilage to resist compressive forces. Mutations in this gene are associated with achondrogenesis, chondrodysplasia, early onset familial osteoarthritis, SED congenita, Langer Saldino achondrogenesis, Kniest dysplasia, Stickler syndrome type I, and spondyloepimetaphyseal dysplasia Strudwick type. In addition, defects in processing chondrocalcin, a calcium binding protein that is the C propeptide of this collagen molecule, are also associated with chondrodysplasia. There are two transcripts identified for this gene.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: COL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité