Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1192R-A750
BOSSBS-1192R-A750EA 864 EUR InStock
BOSSBS-1192R-A750
Anti-CD14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
In concert with LBP, binds to monomeric lipopolysaccharide and delivers it to the MD-2/TLR4 complex, thereby mediating the innate immune response to bacterial lipopolysaccharide (LPS). Acts via MyD88, TIRAP and TRAF6, leading to NF-kappa-B activation, cytokine secretion and the inflammatory response. Up-regulates cell surface molecules, including adhesion molecules (By similarity).

Type: Primary
Antigen: CD14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:201-300/366
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Sheep, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité