Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTF1A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11930R-HRP
BOSSBS-11930R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-11930R-HRP
Anti-PTF1A Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
PTF1 is a pancreas-specific protein that functions as a component of the trimeric pancreas transcription factor 1 (PTF1) complex. Localizing to the nucleus, PTF1 contains one basic helix-loop-helix (bHLH) domain and is believed to play an important role in mammalian pancreatic development, functioning as a transcription factor that regulates the specification of all three pancreatic cell types. PTF1 interacts with RBP-Jâ…¹ and, together, they cooperate in regulating the expression of PDX-1 (pancreas/duodenum homeobox protein 1), a key regulator of pancreatic islet development and insulin gene transcription in beta-cells. Loss of functional PTF1 can cause pancreatic progenitors to take on the normal fates of duodenal epithelia. Mutations in the gene encoding PTF1 lead to diabetes mellitus and cerebellar hypoplasia/agenesis, suggesting that PTF1 also plays and important role in cerebellar neurogenesis.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PTF1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité