Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Pecanex Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11932R-A680
BOSSBS-11932R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11932R-A680
Anti-Pecanex Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Human Pecanex proteins are homologs of the Drosophila Pecanex protein, a maternal-effect neurogenic protein that is involved in normal development of the fly nervous system. Three human Pecanex homologs exist, designated Pecanex, Pecanex 2, also known as PCNXL2 (pecanex-like 2), and Pecanex 3. Pecanex 2 is a 2137 amino acid multi-pass membrane protein that exists as five alternatively spliced isoforms characterised by high mutational frequencies and biallelic mutations in colorectal tumours, thereby likely functioning as a target gene in these tumours. Pecanex 2 is encoded by a gene that maps to human chromosome 1q42.2, which is linked to an inherited microduplication. This microduplication that includes Pecanex 2 may play a role in autism and mild mental retardation.

Type: Primary
Antigen: Pecanex
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 701-800/2341
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité