Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLXA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11934R-A555
BOSSBS-11934R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11934R-A555
Anti-PLXA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Plexins are a family of large, transmembrane receptors for multiple classes of semaphorins in vertebrates. Plexins are widely expressed, and regions of their extracellular domain are homologus to both scatter factor receptors and semaphorin domains. Plexins may act as semaphorin receptors alone or in combination with neuropilins. Plexins are divided into four subfamilies designated plexin-A, -B, -C, and -D. Drosophila plexin-A is a receptor for class I semaphorins and controls motor and axon guidance. Plexin-A3 mediates cell-repelling cues. Plexins B and C are receptors for Sema 4 and Sema 7, respectively.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PLXA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité